Merck
683779
Sigma-Aldrich
1-Boc-3,5-dimethylpyazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27BN2O4
CAS番号:
分子量:
322.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
109-113 °C
SMILES記法
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
InChI Key
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
683779-1G:
683779-250MG:
683779-VAR:
683779-BULK:
試験成績書(COA)