Merck
683736
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-メトキシ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO3
CAS番号:
分子量:
181.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
82-87 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(OC)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
QVDWKLDUBSJEOG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683736-25G:
683736-5G:
683736-BULK:
683736-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)