Merck
682926
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンゾフェノン
95%
別名:
(2-ブロモフェニル)フェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9BrO
CAS番号:
分子量:
261.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6254
密度
1.4309 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
ketone
phenyl
SMILES記法
Brc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9BrO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
ABEVIHIQUUXDMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
682926-1G:
682926-5G:
682926-BULK:
682926-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)