Merck
682411
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルフェニルホスフィン
95%
別名:
NSC 244300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23P
CAS番号:
分子量:
222.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
屈折率
n20/D 1.5382
bp
124-128 °C/10 mmHg
密度
0.933 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
InChI Key
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • クロスカップリング反応
  • パラジウム触媒によるモノアリール化反応(触媒))
  • 臭化アルキルとアリールボロン酸のカップリング
  • 塩化アリール鈴木カップリングに利用するパラジウムFiberCatsの合成に用いる反応物質
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
682411-5G:
682411-1G:
682411-VAR:
682411-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)