Merck
591688
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジフェニルホスフィン
97%
別名:
NSC 244302
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
242.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
bp
144-146 °C/2 mmHg (lit.)
mp
52-57 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19P/c1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
InChI Key
QZUPHAGRBBOLTB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • ニッケル/ルイス酸触媒によるアルキンとアセトニトリル、または置換アセトニトリルのカルボシアノ化
  • アセチレンと一酸化炭素のパラジウム触媒性のヒドロカルボキシル化による、温和な条件下でのアクリル酸の生成
  • メトキシカルボニル化反用の触媒を形成するためのパラジウム
  • 二置換アレンとアルデヒドの還元的カップリングにおける、Ru触媒による移動水素化
  • Si-立体中心をもつシランとの脱水素Si-Oカップリングによる、立体選択的シリル化
  • ニッケル触媒によるアルキンのカルボシアノ化におけるホスフィン配位子
  • 一座配位Pドナー配位子(LKB-P)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
591688-VAR:
591688-1G:
591688-BULK:
591688-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giovanni Ricci et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(12) (2019-06-27)
Two novel cobalt diphenylphosphine complexes were synthesized by reacting cobalt(II) chloride with tert-butyl(diphenyl)phosphine (P t