Merck
682071
Sigma-Aldrich
2-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸 環状モノエステル
97%
別名:
1,3-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-2,1-ベンゾオキサボロール, 2-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸 ヘミエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BO2
CAS番号:
分子量:
133.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-100 °C
SMILES記法
OB1OCc2ccccc12
InChI
1S/C7H7BO2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4,9H,5H2
InChI Key
XOQABDOICLHPIS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
オキサボロ-ルおよびベンゾオキサボロ-ルは、鈴木カップリング反応によるアリルアルコ-ルおよびベンジルアルコ-ルの調製に便利な基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
682071-VAR:
682071-BULK:
682071-1G:
682071-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric C Hansen et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(25), 8142-8143 (2006-06-22)
A novel mode of regiochemical control over the allylic [1,3]-transposition of silyloxy groups catalyzed by Re2O7 has been developed. This strategy relies on a cis-oriented vinyl boronate, generated from the Alder-ene reaction of homoallylic silyl ethers and alkynyl boronates, to
Synthesis, 1148-1148 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
682071-1G4061826066782
682071-5G4061832881065