Merck
680435
Sigma-Aldrich
sec-Butyl-d9 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD(OH)CD3
CAS番号:
分子量:
83.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
98 °C
密度
0.905 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
InChI Key
BTANRVKWQNVYAZ-CBZKUFJVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)