Merck
679380
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
別名:
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
138.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
258-262 °C
官能基
amide
amine
SMILES記法
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
InChI Key
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679380-BULK:
679380-VAR:
679380-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)