Merck
678279
Sigma-Aldrich
4-Bromoaniline-13C6
99 atom % 13C
別名:
4-Bromobenzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
177.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
56-62 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WDFQBORIUYODSI-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678279-BULK:
678279-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)