Merck
676152
Sigma-Aldrich
Formamidine-13C,d,15N2 acetate
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H15N=13CD15NH2·CH3COOH
CAS番号:
分子量:
108.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([15NH2])=[15NH].CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)/i;1+1D,2+1,3+1
InChI Key
XPOLVIIHTDKJRY-IQWMQCKPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676152-BULK:
676152-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)