Merck
675547
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40BF4P2Rh
CAS番号:
分子量:
556.21
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
152.2-156.3 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2CCP3[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m0.../s1
InChI Key
CVUPEPGZCZHSOF-ASDDUFFSSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 不斉水素化
法的情報
本製品は、Kanata Chemical Technologies Inc.と共同で、研究用としてのみ販売しています。これらの化合物は、E.I. du Pont de Nemours and Companyとのライセンス契約に基づき製造販売しています。このライセンス契約には、これらの化合物を利用して販売目的で医薬品を製造する権利は含まれておりません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
675547-BULK:
675547-100MG:4548173272160
675547-500MG:4548173272177
675547-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.