Merck
675229
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′-Tetramethyl-3,3′-di-tert-butyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34O2
CAS番号:
分子量:
354.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
164-169 °C
SMILES記法
Cc1cc(c(O)c(c1C)-c2c(C)c(C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H34O2/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10/h11-12,25-26H,1-10H3
InChI Key
NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • チタン触媒による分子内ヒドロアミノ化における共触媒
以下の調製に用いる反応物質です。
  • スルホニル化を介するスルホン酸フェノール配位子
  • 不斉オレフィンのヒドロアミノ化/環化反応の触媒
  • 開環反応触媒の単一活性点触媒前駆体
  • エナンチオ選択性閉環メタセシスの触媒に用いるビフェン-Mo錯体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
675229-10G:
675229-VAR:
675229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)