Merck
674265
Sigma-Aldrich
N-Boc-Sarcosine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C5H1515NO4
分子量:
193.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
mp
87-88 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+4
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
InChI Key
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)