Merck
672866
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(Bzl)-OH-13C4,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(OCH2C6H5)13CH(13COOH)15NH-Boc
分子量:
314.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]22/D +22°, c = 2 in 95% ethanol
テクニック
bio NMR: suitable
mp
112-114 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+5
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13C@@H]([13CH3])OCc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C16H23NO5/c1-11(21-10-12-8-6-5-7-9-12)13(14(18)19)17-15(20)22-16(2,3)4/h5-9,11,13H,10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-,13+/m1/s1/i1+1,11+1,13+1,14+1,17+1
InChI Key
CTXPLTPDOISPTE-JVNNLZABSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3