主要文書
8.20154
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2,2′-diol
for synthesis
別名:
Biphenyl-2,2′-diol, o,o′-Biphenol, 2,2′-Dihydroxydiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
217-303-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
powder
自己発火温度
324 °C
mp
108-110 °C (External MSDS)
転移温度
flash point 154 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cccc1)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,13-14H
InChI Key
IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
154 °C - (External MSDS)