Merck
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
別名:
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O2
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
128569
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
フォーム
solid
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672629-BULK:
672629-5G:
672629-VAR:
672629-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)