Merck
672513
Sigma-Aldrich
5-Aminonicotinic acid
97%
別名:
5-アミノピリジン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O2
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
115848
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,7H2,(H,9,10)
InChI Key
BYIORJAACCWFPU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
672513-1G:
672513-BULK:
672513-VAR:
672513-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Masumi Katane et al.
Biochimica et biophysica acta, 1866(7), 806-812 (2018-01-03)
d-Aspartate oxidase (DDO) is a degradative enzyme that is stereospecific for the acidic amino acid d-aspartate, an endogenous agonist of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor. Dysregulation of NMDA receptor-mediated neurotransmission has been implicated in the onset of various neuropsychiatric disorders including