Merck
669024
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(DO13CD2)213CDOD
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
テクニック
bio NMR: suitable
bp
182 °C
mp
20 °C
密度
1.409 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
669024-BULK:
669024-500MG:
669024-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com