Merck
666122
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-benzenedipropionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22O4
CAS番号:
分子量:
278.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
132-136 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C16H22O4/c1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20/h5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
BZWQVGTVYGEXTE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666122-VAR:
666122-5G:
666122-1G:
666122-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)