Merck
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
別名:
(S)-(-)-2-(トリフルオロメチル)オキシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3F3O
CAS番号:
分子量:
112.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D <1.300
bp
25-32 °C
密度
1.294 g/mL at 25 °C
官能基
ether
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
InChI Key
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリフルオロメチルキラル補助基の前駆体であり、高いジアステレオ選択的Simmons-Smithシクロプロパン化を促進します
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
665797-250MG:
665797-VAR:
665797-1G:
665797-5G:
665797-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)