Merck
665509
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ピペリジン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10F3N · HCl
CAS番号:
分子量:
189.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
155-159 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChI Key
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • C,N-クロスカップリング反応
  • ドーパミンD3受容体アンタゴニストの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665509-BULK:
665509-250MG:
665509-1G:
665509-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)