Merck
665444
Sigma-Aldrich
6-Amino-1,3-dipropyluracil
97%
別名:
6-Amino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17N3O2
CAS番号:
分子量:
211.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
134-139 °C
SMILES記法
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI Key
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Amino-1,3-dipropyluracil can be used in the synthesis of compounds of medicinal interest such as deazaflavins, pyrido[2,3-d]pyrimidines and tetrahydrobenzo[g]pyrimido[4,5-c]isoquinoline tetraones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665444-VAR:
665444-5G:
665444-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Pyrimidine Fused Quinolines by Ligand-Free Copper-Catalyzed Domino Reactions.
Panday A K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(7), 3624-3632 (2018)
Cascade imination, Buchwald?Hartwig cross coupling and cycloaddition reaction: synthesis of pyrido [2, 3-d] pyrimidines.
Saikia P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(30), 23210-23212 (2015)
2, 4-Dialkyl-8, 9, 10, 11-tetrahydrobenzo [g] pyrimido [4, 5-c] isoquinoline-1, 3, 7, 12 (2H, 4H)-tetraones as new leads against Mycobacterium tuberculosis.
Claes P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 77, 409-421 (2014)
Ferrocenyl, Alkyl, and Aryl?Pyrido [2, 3?d] Pyrimidines as Vasorelaxant of Smooth Muscle of Rat Aorta via cAMP Conservation Through Phosphodiesterase Inhibition.
Arellano I, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 53(4), 1147-1154 (2016)