保管温度
−20°C
詳細
Contains mTRAQ® Reagents Δ0, Δ4, and Δ8, sufficient for 10 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. The kit has 10 tubes each of Δ0, Δ4, and Δ8 reagents, each containing 1 unit of reagent, and the Protocol and Quick Reference Card. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) is to be ordered separately.
アナリシスノート
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
法的情報
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)