Merck
662976
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClFN
CAS番号:
分子量:
131.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.498
密度
1.311 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
126.0 °F - closed cup
引火点(℃)
52.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
662976-5G:
662976-BULK:
662976-VAR:
662976-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)