Merck
662887
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-hexyne
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
96.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
屈折率
n20/D 1.402
密度
0.710 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
InChI Key
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
Jan Code
662887-1G:
662887-BULK:
662887-10G:
662887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)