Merck
D38855
Sigma-Aldrich
9,10-ジブロモアントラセン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H8Br2
CAS番号:
分子量:
336.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
fibers
mp
223-224 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI Key
BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
詳細
9,10-ジブロモアントラセンは、さまざまな有機化合物を合成するための前駆体として広く使用されているアリールジハライド化合物です。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D38855-VAR:
D38855-50G:
D38855-BULK:
D38855-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rong Jin et al.
Journal of chromatography. A, 1509, 114-122 (2017-06-18)
Isotopic dilution gas chromatography combined with high resolution mass spectrometry (GC/HRMS) has overwhelming advantages with respect to the accuracy of congener-specific ultratrace analysis of complex persistent organic pollutants (POPs) in environmental matrices. However, an isotopic dilution GC/HRMS method for analysis
Jian-Lin Sun et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 113, 31-37 (2014-12-09)
Halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons (HPAHs) have been reported to occur widely in urban air. Nevertheless, knowledge about the human health risk associated with inhalation exposure to HPAHs is scarce so far. In the present study, nine HPAHs and 16 PAHs