Merck
662720
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylpyridine
97%
別名:
3-Bromo-2-picoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.5604
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
過酸化物開始NBS gem-二臭素化反応後、加水分解して対応するピリジンカルボキシアルデヒドに変換します
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.0 °F - closed cup
引火点(℃)
78.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
662720-VAR:
662720-BULK:
662720-1G:
662720-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)