Merck
662569
Sigma-Aldrich
Sodium Oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
別名:
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
分子量:
313.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
mp
232-235 °C
質量シフト
M+9
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
InChI Key
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662569-BULK:
662569-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)