Merck
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
別名:
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N · HCl
CAS番号:
分子量:
199.72
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
296-305 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
InChI Key
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
661651-BULK:
661651-10G:
661651-1G:
661651-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)