Merck
685119
Sigma-Aldrich
デオキシコール酸-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
3a,12a-ジヒドロキシ-5β-コラン酸-24-13C, 7-デオキシコール酸-24-13C, デスオキシコール酸-24-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC23H40O4
CAS番号:
分子量:
393.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@H](CC[13C](O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-JJUQXLBJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)