Merck
02430
Sigma-Aldrich
エタンスルホン酸 ナトリウム塩 一水和物
≥98.0% (T)
別名:
ナトリウム-エタンスルホナート 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2SO3Na·H2O
CAS番号:
分子量:
150.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
anionic
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
02430-10G:
02430-BULK:
02430-VAR:
02430-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)