Merck
659576
Sigma-Aldrich
メタクリル酸グリコシルオキシエチル 溶液
5 % (w/v) in ethanol
別名:
GEMA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11O5)OCH2CH2OCOC(=CH2)CH3
分子量:
292.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
濃度
5 % (w/v) in ethanol
屈折率
n20/D 1.366
密度
0.808 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
InChI Key
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
アプリケーション
アクリル酸ブチルと反応して生物医学用の粘着剤として機能するコポリマ-を生成します。
薬物輸送に用いられるヒドロゲル用モノマ-です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
659576-VAR:
659576-25ML:4548173965154
659576-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jose Gregorio Soto-Campos et al.
BMC pulmonary medicine, 13, 73-73 (2013-12-11)
There is limited information on the causes of death in asthma patients.To determine the causes of death in hospitalized asthmatic patients and to compare with those observed in COPD patients and non-respiratory individuals, with a particular interest in associations with
Allan S Hoffman
Advanced drug delivery reviews, 54(1), 3-12 (2002-01-05)
This article reviews the composition and synthesis of hydrogels, the character of their absorbed water, and permeation of solutes within their swollen matrices. The most important properties of hydrogels relevant to their biomedical applications are also identified, especially for use
Miyata, T. et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 56, 1615-1615 (2003)