Merck
659355
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-(4-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10F3N3O4
CAS番号:
分子量:
329.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
106-110 °C
官能基
ester
fluoro
nitro
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3N3O4/c1-2-23-12(20)10-7-17-18(11(10)13(14,15)16)8-3-5-9(6-4-8)19(21)22/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
QNUASRIZVSLLGS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
659355-1G:
659355-VAR:
659355-5G:
659355-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)