Merck
658960
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11BrN2
CAS番号:
分子量:
287.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
214-218 °C
SMILES記法
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
InChI Key
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... APP(351)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658960-5G:
658960-VAR:
658960-1G:
658960-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)