アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
162-166 °C
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
InChI Key
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
適用法令
Jan Code
657573-5G:
657573-BULK:
657573-1G:
657573-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)