Merck
655430
Sigma-Aldrich
トリフェニルホスフィンオキシド, ポリマー担持
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
標識化の程度
2.5-3.0 mmol/g P loading
粒径
200-400 mesh
官能基
phosphine
アプリケーション
脱水剤。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
655430-5G:
655430-BULK:
655430-25G:
655430-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)