Merck
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
別名:
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2Br
分子量:
215.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655031-5G:
655031-BULK:
655031-VAR:
655031-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)