Merck
692018
Sigma-Aldrich
3-メチルフェネチルブロミド
96%
別名:
1-(2-ブロモエチル)-3-メチルベンゼン, 1-ブロモ-2-m-トリルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11Br
CAS番号:
分子量:
199.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.550
bp
101-103 °C/11 mmHg
密度
1.307 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI Key
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.9 °F
引火点(℃)
109.4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
692018-VAR:
692018-5G:
692018-BULK:
試験成績書(COA)