Merck
655023
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェネチルブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
203.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
73-75 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.4458 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrF/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
InChI Key
FQGDFWIQBCQXPS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.0 °F
引火点(℃)
91.66 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
655023-5G:
655023-BULK:
655023-VAR:
655023-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here