Merck
654078
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロ-4-ヨードピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H2Cl2IN
CAS番号:
分子量:
273.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
161-165 °C
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1cc(I)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H
InChI Key
NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
654078-1G:4548173989921
654078-BULK:
654078-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies