Merck
653187
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-メトキシベンジルアルコール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
217.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(Br)ccc1CO
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
HBEIHPSICGGZIF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653187-VAR:
653187-BULK:
653187-1G:
653187-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)