Merck
650633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O3S
CAS番号:
分子量:
160.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
密度
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>229.8 °F
引火点(℃)
> 109.9 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650633-VAR:
650633-1G:
650633-250MG:
650633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)