Merck
649821
Sigma-Aldrich
PEDOT
tetramethacrylate end-capped solution, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
別名:
オリゴトロン NM, PEDOT, PEDOT、テトラメタクリラート末端キャップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、テトラメタクリラート末端キャップ 溶液, 0.5 wt. % (dispersion in nitromethane), contains p-toluenesulfonate as dopant
分子量
~1,360-1,600 g/mol (methacrylate equivalent weight)
average Mn ~6,000
品質水準
含みます
p-toluenesulfonate as dopant
組成
ethanol, 5.8 wt. %
isopropanol, 0.3 wt. %
nitromethane, 93.4 wt. %
Oligotron tetramethacrylate, 0.5 wt. %
濃度
0.5 wt. % (dispersion in nitromethane)
抵抗
1-10 M Ω/sq (surface resistance of film)
導電率
0.1-0.5 S/cm (bulk)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
次のリンクをご参照ください。 Aedotron/Oligotron selection guide table.
アプリケーション
スピンコーティング用途に適しています。
センサー、帯電防止層、有機太陽電池、およびフレキシブル電子装置のための伝導EDOTオリゴマーの薄膜の堆積に使用されます。
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)、テトラメタクリラートエンドキャップ溶液(PEDOT-TMA)は、発光ダイオード(LED)、バイオセンサーやエネルギー保存機器などのオプトエレクトロニクス用途に使用できる正孔注入層(HIL)として使用できます。
最良の結果を得るため、使用前に20分攪拌します。そのまま500 RPMで9秒、その後1500 RPMで15秒スピンコ-ティングします。アクリラ-トモノマ-と光重合開始剤(DMPAなど)をニトロメタン分散液に添加して、光硬化インキを調合することができます。架橋する前に、溶媒を蒸発させる必要があります。官能基化合物はメタクリラ-ト基における反応によりオリゴマ-とカップリングすることができます。
特徴および利点
末端キャップ構造は導電性オリゴマ-PEDOTを分散させます。メタクリラ-ト基は架橋や化学官能基の付加を可能にします。ニトロメタンの揮発性はスピンコ-ティングに適しています。
注意
この製品は室温で保管してください(冷蔵や冷凍はしないようにしてください)。通常一部が沈降します。ご使用前に攪拌、超音波処理、ろ過してください。ピペット内のガラスウ-ル栓で簡単にろ過することができます。この製品の有効期限は保管と取扱い状況に依存します。この製品は、ひどい凝集が発生した場合や、超音波処理やろ過により良好な成形溶液を生成できない場合は、廃棄してください。
法的情報
Oligotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
649821-25G:4548173945255
649821-VAR:
649821-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly aligned carbon nanotube/polymer composites with much improved electrical conductivities
Peng H and Sun X
Chemical Physics Letters, 471(1-3), 103-105 (2009)
Cristina Ocaña et al.
Talanta, 186, 279-285 (2018-05-23)
We report here the fabrication of solid-contact calcium-selective electrodes (Ca2+-SCISEs) made of a polyurethane acrylate ion-selective membrane (ISM) that was covalently attached to the underlying ion-to-electron transducer (solid-contact). Methacrylate-functionalized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (Meth-PEDOT) and Meth-PEDOT films containing either multiwalled carbon nanotubes (MWCNT)
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.