Merck
649074
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H27P
CAS番号:
分子量:
238.35
Beilstein:
956779
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
0.979 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(C1)P(C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h13-15H,1-12H2
InChI Key
DHWBYAACHDUFAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる共触媒です。
  • エノンとアルキンとのニッケル触媒付加環化
  • ホモアリルアルコール類を用いたアルデヒドのロジウム触媒アリル化
  • ニッケル/Lewis酸触媒によるアルケンのヒドロカルバモイル化
  • ニッケル/Lewis酸触媒によるイミダゾール類のアルケニル化
  • パラジウム触媒Negishiクロスカップリング反応
  • 6位置換2-ピロンのホスフィン触媒合成
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
649074-BULK:
649074-5G:
649074-VAR:
649074-1G:
試験成績書(COA)