Merck
642444
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(3,4-difluorophenyl)thiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6F2N2S
CAS番号:
分子量:
212.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
121-125 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)c(F)c2
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
InChI Key
NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642444-5G:
642444-BULK:
642444-VAR:
642444-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds