About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
190.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI Key
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642088-BULK:
642088-5G:
642088-VAR:
642088-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)