Merck
319864
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CF3)OH
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
64-65 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
InChI Key
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319864-5G:
319864-BULK:
319864-VAR:
319864-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)