About This Item
化学式:
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
232 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1,6+1
InChI Key
DCXYFEDJOCDNAF-SFTAQFDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641960-BULK:
641960-VAR:
641960-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)