Merck
639273
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Methyl-13C,d2 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CHD2OH
CAS番号:
分子量:
35.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
52.0 °F - closed cup
引火点(℃)
11.1 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)