安全性情報
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
別名:
Mercury disposal kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アプリケーション
Rapid absorber for safe disposal of mercury
包装
100 gのMercurisorbが入った応急キットで、小型プラスチックケースに使い捨て手袋、小型シャベルとブラシ、使い捨てピペットが含まれています。
法的情報
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63879-1EA-BULK:
63879-1KT:
63879-1EA:
63879-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)